2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl(naphthalen-2-yl)sulphane
B22368.03
B22368.06
B22368.03EA
765
PLN
B22368.03
B22368.06
2-(Methylthio)naphthalene ≥98%
2-(Methylthio)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 7433-79-6
Molecular Formula: C11H10S
Formula Weight: 174.27
Odour: Stench
Melting Point: 62-63°
Beilstein Reference: 1859409
MDL No.: MFCD00051615
Formuła:
C₁₁H₁₀S Temp. topnienia: 62…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051615 Numer CAS: 7433-79-6 |