Direct red 80
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21693.06
B21693.14
B21693.22
B21693.06EA
252
PLN
B21693.06
B21693.14
B21693.22
Direct red 80
Direct red 80
CAS No.: 2610-10-8
Molecular Formula: C45H26N10Na6O21S6
Formula Weight: 1373.09
MDL No.: MFCD00054389
Formuła:
C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054389 Numer CAS: 2610-10-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-027-3 |