(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14137.03
L14137.06
L14137.03EA
578
PLN
L14137.03
L14137.06
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 35193-64-7
Molecular Formula: C20H13O4P
Formula Weight: 348.30
Melting Point:
Formuła:
C₂₀H₁₃O₄P Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010045 Numer CAS: 35193-64-7 |