4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55191.03
H55191.06
H55191.03EA
736
PLN
H55191.03
H55191.06
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 52364-73-5
Molecular Formula: C21H25NO
Formula Weight: 307.44
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 51-77°
MDL No.: MFCD00075145
Formuła:
C₂₁H₂₅NO Temp. topnienia: 51…77 °C Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075145 Numer CAS: 52364-73-5 Numer WE (dawny EINECS): 257-878-5 |