Drukuj
Glycolic acid nitrile 70% 70 Stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Formaldehyde Cyanhydrin, Hydroxyacetonitrile, Glycolonitrile
Stabilizacja: ~ 0.5 %
50640-10ML 50640-50ML
SIAL50640-10MLEA 501 PLN
SIAL50640-10ML SIAL50640-50ML
Glycolic acid nitrile 70% 70 Stabilised, Sigma-Aldrich®
Glycolic acid nitrile
Formuła: C₂H₃NO
Numer MDL: MFCD00042731
Numer CAS: 107-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-469-1