1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50859.03
H50859.MD
H50859.03EA
1880
PLN
H50859.03
H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 87394-55-6
Molecular Formula: C9H12ClN3
Formula Weight: 197.67
MDL No.: MFCD08061034
Formuła:
C₉H₁₂ClN₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061034 Numer CAS: 87394-55-6 |