Drukuj
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
388670010 388670050
ACRO388670010EA 421 PLN
ACRO388670010 ACRO388670050
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Formuła: C₂₆H₅₆Sn₂
MW: 606.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631299
Numer CAS: 14275-61-7
Jednostka: 2788
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %