4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19556.03
L19556.MD
L19556.03EA
1450
PLN
L19556.03
L19556.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 732306-24-0
Molecular Formula: C6H3ClF3N.HCl
Formula Weight: 218.01
Melting Point: ca 135° subl.
MDL No.: MFCD04972770
Formuła:
C₆H₄Cl₂F₃N Temp. topnienia: ∼ 135 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04972770 Numer CAS: 732306-24-0 |