Choline iodide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00860.09
L00860.18
L00860.30
L00860.09EA
268
PLN
L00860.09
L00860.18
L00860.30
Choline iodide ≥98%
Choline iodide
Purity: 98%
CAS No.: 17773-10-3
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3I
Formula Weight: 231.08
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 3912691
Formuła:
C₅H₁₄INO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011900 Numer CAS: 17773-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-754-2 |