Choline hydroxide 46% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
B24443.AC
B24443.AE
B24443.ACEA
260
PLN
B24443.AC
B24443.AE
Choline hydroxide 46% (w/w) in aqueous solution
Choline hydroxide
CAS No.: 123-41-1
Molecular Formula: C5H15NO2
Formula Weight: 121.18
Refractive Index: 1.4270
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00002831
Formuła:
C₅H₁₅NO₂ Gęstość: 1,073 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002831 Numer CAS: 123-41-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-625-1 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |