2-Furoylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14497.03
A14497.06
A14497.14
A14497.03EA
231
PLN
A14497.03
A14497.06
A14497.14
2-Furoylacetonitrile ≥97%
2-Furoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 31909-58-7
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 111902
Formuła:
C₇H₅NO₂ Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052210 Numer CAS: 31909-58-7 |