1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11784.03
A11784.06
A11784.03EA
113
PLN
A11784.03
A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 72752-52-4
Molecular Formula: C12H14N2
Formula Weight: 186.26
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 122-125°/1mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049221
Formuła:
C₁₂H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 122…125 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 41…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049221 Numer CAS: 72752-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 427-330-1 ADR: 9,III |