4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50944.03
H50944.MD
H50944.03EA
2300
PLN
H50944.03
H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1
Molecular Formula: C11H14ClNO
Formula Weight: 211.69
MDL No.: MFCD04113544
Formuła:
C₁₁H₁₄ClNO MW: 211.69 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04113544 Numer CAS: 97839-99-1 |