3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50935.03
H50935.MD
H50935.03EA
1460
PLN
H50935.03
H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 384346-27-4
Molecular Formula: C11H14ClNO
Formula Weight: 211.69
MDL No.: MFCD08061075
Formuła:
C₁₁H₁₄ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061075 Numer CAS: 384346-27-4 |