Drukuj
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H51090.06EA 4420 PLN
H51090.06 H51090.03
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Formuła: C₁₅H₂₉NSSn
MW: 374,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 307…309 °C
Gęstość: 1,19
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319057
Numer CAS: 121359-48-6
ADR: 6.1,III