2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51370.MD
H51370.03
H51370.MDEA
406
PLN
H51370.MD
H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95%
CAS No.: 205371-27-3
Molecular Formula: C16H30N2Sn
Formula Weight: 369.12
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₃₀N₂Sn Temp. Wrzenia: 130 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,171 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01319077 Numer CAS: 205371-27-3 ADR: 6.1,III |