2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51528.MD
H51528.03
H51528.MDEA
400
PLN
H51528.MD
H51528.03
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95%
CAS No.: 1105511-66-7
Molecular Formula: C17H32N2OSn
Formula Weight: 399.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formuła:
C₁₇H₃₂N₂OSn |
Numer MDL:
MFCD08275735 Numer CAS: 1105511-66-7 ADR: 6.1,III |