3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Butylideneisobenzofuran-1(3H)-one
A10353.09
A10353.18
A10353.09EA
308
PLN
A10353.09
A10353.18
3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
3-Butylidenephthalide
Purity: 95%
CAS No.: 551-08-6
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.5770
Boiling Point: 108-109°/0.1mm
Beilstein Reference: 5145
MDL No.: MFCD00047319
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 108…109 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,103 Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047319 Numer CAS: 551-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-991-3 |