Drukuj
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Europium(III)-tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate), Eu(fod)3, Resolve-Al™ EuFOD, Europium-fod, Siever's reagent
160938-1G 160938-5G
SIAL160938-1GEA 318 PLN
SIAL160938-1G SIAL160938-5G
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Formuła: C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆
Numer MDL: MFCD00064655
Numer CAS: 17631-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-616-1