Tungsten (platinium coated), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13630.G1
13630.G5
13630.G1EA
1580
PLN
13630.G1
13630.G5
Tungsten (platinium coated), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten (platinium coated)
Physical Form: Pt thickness 5 micron
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 |