Drukuj
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, drut, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41038.G5 41038.G6
41038.G5EA 2630 PLN
41038.G5 41038.G6
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, drut, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.005g/m (W only), 3-5 wt% Au plating Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011461
Microelectronics, evaporation source, high temperature
Formuła: W
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9