Drukuj
Bufory, boran sodu, roztwory 0,5 M, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
J60068.AKEA 536 PLN
J60068.AK J60068.AP J62902.AK J62902.AP J63637.AK J63637.AP
Bufory, boran sodu, roztwory 0,5 M, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 1330-43-4
MDL No.: MFCD00081185