Drukuj
Bufory, węglan, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
J62610.AKEA 648 PLN
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
Bufory, węglan, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003494