Bufory, MES, 0,2 M roztwory
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60930.AK
J60930.AP
J63257.AK
J63257.AP
J60930.AKEA
564
PLN
J60930.AK
J60930.AP
J63257.AK
J63257.AP
Bufory, MES, 0,2 M roztwory
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 145224-94-8
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848