Drukuj
Bufory, MES, 0,5 M roztwory
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
J60031.AEEA 386 PLN
J60031.AE J62534.AE J62534.AK J62574.AE J62574.AK J62081.AE J62081.AK J63778.AE J63778.AK
Bufory, MES, 0,5 M roztwory
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848