Drukuj
Bufory, MES, 1,0 M roztwory
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
J60763.AKEA 1090 PLN
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
Bufory, MES, 1,0 M roztwory
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848