(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
H54042.MD
H54042.03
H54042.06
H54042.MDEA
315
PLN
H54042.MD
H54042.03
H54042.06
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Purity: 98%
CAS No.: 560-09-8
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1874674
Merck Reference: 14,1733
Optical Rotation: -48° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064937
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄ Temp. topnienia: 188…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064937 Numer CAS: 560-09-8 Klasyfikacja Merck : 14,1733 |