Drukuj
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
108200050 108201000 108205000
ACRO108200050EA 151 PLN
ACRO108200050 ACRO108201000 ACRO108205000
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Formuła: C₁₀H₁₆O₄
Temp. topnienia: 183…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001375
Numer CAS: 124-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-715-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Specific optical rotation +44.5° to +48.5° (20 °C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %