Drukuj
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
359235000 359230025
ACRO359235000EA 260 PLN
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₂BNO₂
Temp. topnienia: 227 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074642
Numer CAS: 28611-39-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %