3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H54212.03
H54212.06
H54212.03EA
307
PLN
H54212.03
H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-97-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 109°(228°F)
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321087 Numer CAS: 874-97-5 |