Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 12179-02-1
Molecular Formula: NaOH.H2O
Formula Weight: 58.01 (40.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.13
Melting Point: 318.4°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
HNaO·1H₂O Temp. Wrzenia: 1390 °C Gęstość: 2,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149229 Numer CAS: 12179-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8627 |