Drukuj
Spodnie o zmniejszonej palności, 2024 NX
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1009306763882 1009306764282 1009306764482 1009306764682 1009306764882 1009306765082 1009306765482 10093067656A82 1009306765882 1009306766082 1009306766282 1009306766682 1009306766882
KWIN1009306763882EA 0 PLN
KWIN1009306763882 KWIN1009306764282 KWIN1009306764482 KWIN1009306764682 KWIN1009306764882 KWIN1009306765082 KWIN1009306765482 KWIN10093067656A82 KWIN1009306765882 KWIN1009306766082 KWIN1009306766282 KWIN1009306766682 KWIN1009306766882
Spodnie o zmniejszonej palności, 2024 NX
Odzież robocza
Durable trousers made of Nomex® Comfort fabric, dope dyed. The fabric consists of 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid and 2% anti-static fibres.
  • Two front pockets with flap
  • Leg pocket with flap
  • Pen pocket and phone pocket
Weight: 260 g/m²
EN 531 (class A, B1 and C1), EN 1149-5, EN 13034, type BP[6] and ENV 50354
Certyfikaty: EN 531 (class A, B1 and C1), EN 1149-5, EN 13034, type BP[6] and ENV 50354