Drukuj
n-Heksan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8088.5000EA 0 PLN
8088.5000 8088.1000 8088.9025 8088.2500
n-Heksan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99 %
Aromatic Compounds (as C6H6) max. 0.02 %
Boiling Range max. 2 °C
Density (g/ml) at 25°C max. 0.657
Recorded Boiling Point 68.7 °C
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Thiophene passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1