Drukuj
Mikroskopy metalurgiczne, BA310 MET (Motic)
Dostawca: MOTIC
1100100402042 1100100402141 1100100402501 1100100402511 1100100402603 1101000201982 1101001704392 1101001704402 1101001704512 1101001704601 1101001704611 1101001901609 1101002402431 1100100402521
630-2689EA 22660 PLN
630-2689 630-2690 MOTI1100100402501 MOTI1100100402511 630-2605 MOTI1101000201982 MOTI1101001704392 MOTI1101001704402 MOTI1101001704512 MOTI1101001704601 MOTI1101001704611 MOTI1101001901609 630-2044 MOTI1100100402521
Mikroskopy metalurgiczne, BA310 MET (Motic)
Mikroskopy
These metallurgical microscopes are designed for viewing opaque materials such as minerals and metals.
  • Wysokiej jakości szkło zapewnia lepszy kontrast i jakość obrazu
  • Światło przechodzące do oglądania przezroczystych próbek
  • Mocne, regulowane źródło światła odblaskowych próbek
Odpowiednie do nauczania w inżynierii, w tym w inżynierii materiałowej.
UWAGA: Dla zwiększenia oświetlenia istnieje możliwość wymiany żarówki halogenowej na moduł LED.