Drukuj
Filtry respiratora RD40 do masek X-plore®
Dostawca: Dräger
6732974 6738804 6738803 6738802 6738801 6738797 6738783 6738780 6738779 6738862 6738863 6738860 6738858 6738857 6738856 6738855 6738782 6738815 6738814 6738871
DRAE6732974EA 2830 PLN
DRAE6732974 111-0768 111-0767 111-0766 111-0765 111-0681 111-0680 111-0762 111-0761 111-0775 111-0776 111-0682 111-0774 111-0773 111-0772 111-0771 111-0763 111-0769 111-1579 111-1650
Filtry respiratora RD40 do masek X-plore®
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Filtry do masek
Filtr X-plore® Rd40 z obudową z aluminium nadający się do masek pełnotwarzowych i półmasek ze złączami zgodnymi z normą EN 148-1.
Certyfikaty: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371