Drukuj
Siarczan miedziowy, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
84845.230EA 150 PLN
84845.230 84845.290
Siarczan miedziowy, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (250°C) Max. 1 %
Substances not precipitated by H2S Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm