octan magnezu tetrahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84849.230EA
134
PLN
84849.230
84849.290
octan magnezu tetrahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
octan magnezu tetrahydrat
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Temp. topnienia: 80 °C Gęstość: 1,454 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149214 Numer CAS: 16674-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9 Klasyfikacja Merck : 13,05676 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 50 ppm |