Drukuj
kwas cytrynowy, anhydrous ≥99.5%, powder, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 256 PLN
84842.290 84842.360
kwas cytrynowy, anhydrous ≥99.5%, powder, GPR RECTAPUR®
kwas cytrynowy
Formuła: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 149…151 °C
Gęstość: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011669
Numer CAS: 77-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm