Drukuj
Plastry wzmacniające, Kwintet
Dostawca: Fristads Kansas Group
KWIN100388940EA 114 PLN
KWIN100388940
Plastry wzmacniające, Kwintet
Ergonomiczne wsporniki Nakolanniki
Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane