Drukuj
Źródła laserowe Didalab
Dostawca: DIDALAB
POD013133 POD013136
DIDAPOD013133EA 664 PLN
DIDAPOD013133 DIDAPOD013136
Źródła laserowe Didalab
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z fizyki Optics Learning Activities
  • Power slightly less than 1 mW
  • Homogenous and lightly divergent beam (3,2×7,1 mm at 10 metres)
  • Electronic device for constant power throughout its use
  • Polarized beam - ON / OFF switch
Dodatkowe informacje: Laser provided on Ø 10 mm rod with mains power supply.