Drukuj
Laser helowo-neonowy Didalab
Dostawca: DIDALAB
POD013213 POD013210
DIDAPOD013213EA 6300 PLN
DIDAPOD013213 DIDAPOD013210
Laser helowo-neonowy Didalab
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z fizyki Optics Learning Activities
High quality professional gas laser, Class II
  • Max Power:<1 mW
  • Built-in tube power supply
  • Divergence <2 mrad for unpolarised laser
Dodatkowe informacje: Supplied with rod Ø 10×130 mm for fitting to optical bench and mains power adapter