Drukuj
Butelki transportowe, stal nierdzewna, zatwierdzone przez ONZ, z zakrętką, DURAN®, DWK Life Sciences
Dostawca: DWK Life Sciences
215-3263EA 3390 PLN
215-3263
Butelki transportowe, stal nierdzewna, zatwierdzone przez ONZ, z zakrętką, DURAN®, DWK Life Sciences
Butelki i butle Butle metalowe
Nietłukące butle ze stali są idealne do przechowywania i bezpiecznego transportu niebezpiecznych cieczy jak rozpuszczalniki, odczynniki bez konieczności stosowania dodatkowego ochronnego opakowania zewnętrznego. Z gładką powierzchnią wewnętrzną (wg IIIc DIN 17441) i zaokrąglonymi krawędziami wewnętrznymi do łatwego czyszczenia. Trwała, polerowana powierzchnia zewnętrzna. Butla posiada gwint (45 mm) z wbudowanym pierścieniem wylewowym. Dostarczane z nakrętką ze stali nierdzewnej GL 45 z uszczelką PTFE i z certyfikatem UN.
  • Butle do transportu cieczy, w tym niebezpiecznych
  • Przechowywanie i transport cennych materiałów jak odczynniki o dużej czystości, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne
  • Do przechowywania materiałów wrażliwych na światło
Nietłukące butle ze stali są idealne do przechowywania i bezpiecznego transportu niebezpiecznych cieczy jak rozpuszczalniki, odczynniki bez konieczności stosowania dodatkowego ochronnego opakowania zewnętrznego. Z gładką powierzchnią wewnętrzną (wg IIIc DIN 17441) i zaokrąglonymi krawędziami wewnętrznymi do łatwego czyszczenia. Trwała, polerowana powierzchnia zewnętrzna. Butla posiada gwint (45 mm) z wbudowanym pierścieniem wylewowym. Dostarczane z nakrętką ze stali nierdzewnej GL 45 z uszczelką PTFE i z certyfikatem UN.
  • Butle do transportu cieczy, w tym niebezpiecznych
  • Przechowywanie i transport cennych materiałów jak odczynniki o dużej czystości, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne
  • Do przechowywania materiałów wrażliwych na światło
Atest UN do przewozu materiałów HAZMAT klasy 3: Ciecze Palne; sklasyfikowanych jako materiały niebezpieczne w I grupie pakowania (materiały stwarzające duże zagrożenie), II grupie (materiały stwarzające średnie zagrożenie) i III grupie ( materiały stwarzające małe zagrożenie). Dopuszczone do transportu cieczy o maksymalnej gęstości względnej 2,0.
Przepisy międzynarodowe mogą ulec zmianie, to użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów.
Uwaga: Atest UN jest ważny wyłącznie przy używaniu butli wraz z dostarczoną nakrętką ze stali nierdzewnej 45 mm.