Wodorotlenek sodu 0.001 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Caustic soda
810953191.0500
810953191.1000
CHMP810953191.0500EA
60.8
PLN
CHMP810953191.0500
CHMP810953191.1000
Wodorotlenek sodu 0.001 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |