Wodorotlenek sodu 0.1 N, BAKER ANALYZED® roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
5636.9010EA
720
PLN
5636.9010
5636.5000
5636.1000
5636-02
Wodorotlenek sodu 0.1 N, BAKER ANALYZED® roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Standardisation at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formuła:
NaOH Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 0.0995 - 0.1005 |
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. | ≤5 ppm |
Normality | 0.0995 - 0.1005 |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. | |
Filtered through a 0.2 micron filter. |