Drukuj

Kwas azotowy 63 - 65%

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

325296031.5000 325296031.1000 325296031.9030
CHMP325296031.5000EA 188 PLN
CHMP325296031.5000 CHMP325296031.1000 CHMP325296031.9030
Kwas azotowy 63 - 65%
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: ∼120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR