Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) methanol
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Caustic soda
810953187.0500
810953187.1000
CHMP810953187.0500EA
98.1
PLN
CHMP810953187.0500
CHMP810953187.1000
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) methanol
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 3286 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...