Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
Dostawca: CHEMPUR
810953186.0500 810953186.1000
CHMP810953186.0500EA 88.6 PLN
CHMP810953186.0500 CHMP810953186.1000
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II