Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.205 mol/l (0.205 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
30036.400EA 924 PLN
30036.400
Wodorotlenek sodu 0.205 mol/l (0.205 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: >105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,008 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2046 - 0.2054 mol/l
NIST traceable Confirmed