Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
810953195.0500
810953195.1000
CHMP810953195.0500EA
0
PLN
CHMP810953195.0500
CHMP810953195.1000
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) roztwór wodny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...