Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.2 N, BAKER ANALYZED® roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
5665.9020EA 1560 PLN
5665.9020 5665.1000
Wodorotlenek sodu 0.2 N, BAKER ANALYZED® roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.1995 - 0.2005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 0.1995 - 0.2005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…